Documentos Principais
LIF372158506
Life Chemicals Inc.
2-chloro-N-(5-phenyl-1,2,4-thiadiazol-3-yl)acetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
253.71
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(5-phenyl-1,2,4-thiadiazol-3-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H8ClN3OS/c11-6-8(15)12-10-13-9(16-14-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,12,14,15)
chave InChI
VUNFVGABWSAHLZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid