Documentos Principais
LIF372153996
Life Chemicals Inc.
2-Chloro-N'4'-methyl-pyrimidine-4,5-diamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
158.59
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-N~4~-methyl-4,5-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C5H7ClN4/c1-8-4-3(7)2-9-5(6)10-4/h2H,7H2,1H3,(H,8,9,10)
chave InChI
VDGJDQNGSRECJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid