Documentos Principais
LIF372153742
Life Chemicals Inc.
(2,5-difluorophenyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
226.63
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(2,5-difluorophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5ClF2O2S/c8-13(11,12)4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-3H,4H2
chave InChI
QBVRECXGNKZPIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)