Documentos Principais
LIF372153173
Life Chemicals Inc.
Pyrido[2,3-b]pyrazine-8-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
159.15
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
pyrido[2,3-b]pyrazine-8-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5N3O/c12-5-6-1-2-10-8-7(6)9-3-4-11-8/h1-5H
chave InChI
YEGOMKCYWLUVKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)