Documentos Principais
LIF372152991
Life Chemicals Inc.
2-Hydrazino-4,7-dimethyl-1,3-benzothiazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
193.27
Número MDL:
Iupac Name
(2E)-4,7-dimethyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-one hydrazone
Inchi Code
1S/C9H11N3S/c1-5-3-4-6(2)8-7(5)11-9(12-10)13-8/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
chave InChI
JDPZTUCZLBRFDA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)