Documentos Principais
LIF372152971
Life Chemicals Inc.
4-Hydroxy-3,6,6-trimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
224.26
Número MDL:
Iupac Name
4-hydroxy-3,6,6-trimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H16O4/c1-6-9-7(13)4-12(2,3)5-8(9)16-10(6)11(14)15/h7,13H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)
chave InChI
LSTANEOPKBKSDR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)