Documentos Principais
LIF068212954
Life Chemicals Inc.
5-Amino-4-methylnicotinic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Iupac Name
5-amino-4-methylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-4-5(7(10)11)2-9-3-6(4)8/h2-3H,8H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
XDKILAGIFJBHEA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)