Documentos Principais
LIF009176331
Life Chemicals Inc.
2-Morpholin-4-yl-quinolin-8-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
230.27
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-morpholinyl)-8-quinolinol
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c16-11-3-1-2-10-4-5-12(14-13(10)11)15-6-8-17-9-7-15/h1-5,16H,6-9H2
chave InChI
OBRGWSMLHPWHSI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)