Documentos Principais
LIF007178417
Life Chemicals Inc.
6-Bromo-2-chloro-4-phenyl-quinazoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
319.59
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-chloro-4-phenylquinazoline
Inchi Code
1S/C14H8BrClN2/c15-10-6-7-12-11(8-10)13(18-14(16)17-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
chave InChI
XHAZRLJQCFZAAJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)