Documentos Principais
KEYH57C55D33
Key Organics / BIONET
3,5-dinitrobenzoic acid; methyl 4-(carbamimidoylsulfanyl)benzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
422.38
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 4-(carbamimidoylthio)benzoate 3,5-dinitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H10N2O2S.C7H4N2O6/c1-13-8(12)6-2-4-7(5-3-6)14-9(10)11;10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h2-5H,1H3,(H3,10,11);1-3H,(H,10,11)
chave InChI
LDOBMTIKDMMTCN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NS-00141
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NS-00141
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)