Documentos Principais
KEYH14DEA63B
Key Organics / BIONET
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
148.21
Número MDL:
p.e.
268.6 C at 760 mmHg
pf
40.5-42C
Iupac Name
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-11-7-6-10-8-4-2-3-5-9(8)11/h2-5,10H,6-7H2,1H3
chave InChI
SXLZJUPRTINRQQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-13509
Boiling point
268.6 C at 760 mmHg
Melting Point
40.5-42C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)