Documentos Principais
KEY947335107
Key Organics / BIONET
ethyl isoquinoline-3-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
201.22
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-2-15-12(14)11-7-9-5-3-4-6-10(9)8-13-11/h3-8H,2H2,1H3
chave InChI
IFSCYCNNAIADLI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FS-2647
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FS-2647
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)