Documentos Principais
KEY947335058
Key Organics / BIONET
1-(1-benzylpiperidin-4-yl)methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
204.32
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
p.e.
99-103C/0.3mb
Iupac Name
(1-benzyl-4-piperidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c14-10-12-6-8-15(9-7-12)11-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,12H,6-11,14H2
chave InChI
KNUKUWNSGVICSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FS-2025
Boiling point
99-103C/0.3mb
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)