Documentos Principais
KEY771306146
Key Organics / BIONET
imino(methyl)(4-methylphenyl)-lambda6-sulfanone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
169.25
Número MDL:
Iupac Name
1-methyl-4-(methylsulfonimidoyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H11NOS/c1-7-3-5-8(6-4-7)11(2,9)10/h3-6H,2H2,1H3,(H2,9,10)
chave InChI
PXZLDSLFQYGNJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid,Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4987
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4987
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)