Documentos Principais
KEY466133965
Key Organics / BIONET
(1E)-1-{[4-(benzyloxy)phenyl]methylidene}-2-(4-tert-butylphenyl)hydrazine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
358.48
Número MDL:
Iupac Name
4-(benzyloxy)benzaldehyde (4-tert-butylphenyl)hydrazone
Inchi Code
1S/C24H26N2O/c1-24(2,3)21-11-13-22(14-12-21)26-25-17-19-9-15-23(16-10-19)27-18-20-7-5-4-6-8-20/h4-17,26H,18H2,1-3H3/b25-17+
chave InChI
BAHKJVNSCPNORN-KOEQRZSOSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12P-150
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12P-150
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)