Documentos Principais
KEY465202555
Key Organics / BIONET
2-(3-methylbenzamido)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
255.27
Número MDL:
Iupac Name
2-[(3-methylbenzoyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO3/c1-10-5-4-6-11(9-10)14(17)16-13-8-3-2-7-12(13)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,16,17)(H,18,19)
chave InChI
KGPDYIRCCGMCOI-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-0094
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-0094
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)