Documentos Principais
KEY465201613
Key Organics / BIONET
5,7-dimethylimidazo[1,2-a]pyrimidine-2,3-dicarbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
197.2
Número MDL:
Iupac Name
5,7-dimethylimidazo[1,2-a]pyrimidine-2,3-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H7N5/c1-6-3-7(2)15-9(5-12)8(4-11)14-10(15)13-6/h3H,1H2,2H3,(H,13,14)
chave InChI
GSLKKVHZKBLXJA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9L-919
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9L-919
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)