Documentos Principais
KEY465199990
Key Organics / BIONET
2-amino-9H-thioxanthen-9-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
227.29
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-amino-9H-thioxanthen-9-one
Inchi Code
1S/C13H9NOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H,14H2
chave InChI
WKQHDJCDUTWHNS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8P-567S
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8P-567S
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)