Documentos Principais
KEY465198807
Key Organics / BIONET
1,3-diethyl 2-({[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]amino}methylidene)propanedioate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
380.85
Número MDL:
Iupac Name
diethyl 2-({[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]amino}methylene)malonate
Inchi Code
1S/C17H17ClN2O4S/c1-3-23-15(21)13(16(22)24-4-2)9-19-17-20-14(10-25-17)11-5-7-12(18)8-6-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,19,20)
chave InChI
FLPHBNZQMOXTPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7L-802
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7L-802
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)