Documentos Principais
KEY465194479
Key Organics / BIONET
methyl 2-{[1-(4-tert-butylphenyl)-4-cyano-5H,6H,7H-cyclopenta[c]pyridin-3-yl]sulfanyl}acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
380.51
Número MDL:
Iupac Name
methyl {[1-(4-tert-butylphenyl)-4-cyano-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[c]pyridin-3-yl]sulfanyl}acetate
Inchi Code
1S/C22H24N2O2S/c1-22(2,3)15-10-8-14(9-11-15)20-17-7-5-6-16(17)18(12-23)21(24-20)27-13-19(25)26-4/h8-11H,5-7,13H2,1-4H3
chave InChI
NGKPMYMUGGODEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2T-0303
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2T-0303
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)