Documentos Principais
KEY465193430
Key Organics / BIONET
1-acetyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]indolizin-2-yl acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
361.32
Número MDL:
Iupac Name
1-acetyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-indolizinyl acetate
Inchi Code
1S/C19H14F3NO3/c1-11(24)16-15-5-3-4-10-23(15)17(18(16)26-12(2)25)13-6-8-14(9-7-13)19(20,21)22/h3-10H,1-2H3
chave InChI
VQYKEKYAGVJYQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1R-0155
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1R-0155
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)