Documentos Principais
KEY465192806
Key Organics / BIONET
1,4-dimethyl-6-nitro-9H-carbazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
240.26
Número MDL:
Iupac Name
1,4-dimethyl-6-nitro-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C14H12N2O2/c1-8-3-4-9(2)14-13(8)11-7-10(16(17)18)5-6-12(11)15-14/h3-7,15H,1-2H3
chave InChI
OEENCKLKSYVWPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12W-0853
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12W-0853
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)