Documentos Principais
KEY458252612
Key Organics / BIONET
2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)piperazine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
242.32
Número MDL:
Iupac Name
2-(6-methoxy-2-naphthyl)piperazine
Inchi Code
1S/C15H18N2O/c1-18-14-5-4-11-8-13(3-2-12(11)9-14)15-10-16-6-7-17-15/h2-5,8-9,15-17H,6-7,10H2,1H3
chave InChI
SYUWRDAXXXDWND-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FS-2840
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FS-2840
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)