Documentos Principais
KEY458251411
Key Organics / BIONET
6-(4-fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
246.26
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-(4-fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H7FN2OS/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-10(7-16)15-5-6-17-12(15)14-11/h1-7H
chave InChI
NMJLTWCGJYJVDO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12R-0213
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12R-0213
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)