Documentos Principais
KEY423214662
Key Organics / BIONET
2,3-dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
198
Número MDL:
Iupac Name
2,3-dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2F2N/c7-4-3(6(9)10)1-2-11-5(4)8/h1-2,6H
chave InChI
OYUPPTKJLOFLJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BK-0701
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BK-0701
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)