Documentos Principais
KEY375227057
Key Organics / BIONET
7-chloro-3-methyl-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-one
Selecione um tamanho
100 MG
HUF 77.862,00
250 MG
HUF 104.044,00
500 MG
HUF 154.432,00
1 G
HUF 192.964,00
2.5 G
HUF 392.046,00
5 G
HUF 723.520,00
SKU do fornecedor: EN300-749190-100MG
HUF 77.862,00
Envio em 14 dias - da Aldrich Parner.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
HUF 77.862,00
250 MG
HUF 104.044,00
500 MG
HUF 154.432,00
1 G
HUF 192.964,00
2.5 G
HUF 392.046,00
5 G
HUF 723.520,00
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
284.74
Número MDL:
SKU do fornecedor: EN300-749190-100MG
HUF 77.862,00
Envio em 14 dias - da Aldrich Parner.
Iupac Name
7-chloro-3-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Inchi Code
1S/C16H13ClN2O/c1-10-16(20)19-14-8-7-12(17)9-13(14)15(18-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,19,20)
chave InChI
SATGIBNNISQKBG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4406
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4406