Documentos Principais
KEY375227040
Key Organics / BIONET
1-(5-ethyl-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
188.23
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-(5-ethyl-1-benzofuran-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C12H12O2/c1-3-9-4-5-11-10(6-9)7-12(14-11)8(2)13/h4-7H,3H2,1-2H3
chave InChI
ZTQLIWJTNUYYNC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LG-0743
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LG-0743
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)