Documentos Principais
KEY343107594
Key Organics / BIONET
ethyl 3-methylquinoxaline-2-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
216.24
Número MDL:
pf
70 - 72
Iupac Name
ethyl 3-methyl-2-quinoxalinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c1-3-16-12(15)11-8(2)13-9-6-4-5-7-10(9)14-11/h4-7H,3H2,1-2H3
chave InChI
IRZHLIWGVQPMHU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NF-0739
Melting Point
70 - 72
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NF-0739
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)