Documentos Principais
KEY343107539
Key Organics / BIONET
4,4-diethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
212.17
Número MDL:
p.e.
110 - 122 at 13mmHg
Iupac Name
4,4-diethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
Inchi Code
1S/C8H11F3O3/c1-3-13-7(14-4-2)5-6(12)8(9,10)11/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
JWDYGCDCWBPJCV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LF-0739
Boiling point
110 - 122 at 13mmHg
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LF-0739
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)