Documentos Principais
KEY343107508
Key Organics / BIONET
4-(3-formylthiophen-2-yl)benzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
213.26
Número MDL:
pf
102 - 104
Iupac Name
4-(3-formyl-2-thienyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H7NOS/c13-7-9-1-3-10(4-2-9)12-11(8-14)5-6-15-12/h1-6,8H
chave InChI
ZCPXAGVEVGSWJU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MF-0734
Melting Point
102 - 104
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MF-0734
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)