Documentos Principais
KEY332645048
Key Organics / BIONET
4-[(phenylamino)methyl]piperidin-4-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
206.29
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
144 - 146
Iupac Name
4-(anilinomethyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c15-12(6-8-13-9-7-12)10-14-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13-15H,6-10H2
chave InChI
BGZVNEQHXCWLLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FF-0107
Melting Point
144 - 146
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FF-0107
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)