Documentos Principais
KEY309658896
Key Organics / BIONET
2-chloro-3-ethylquinoxaline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.65
Número MDL:
pf
40 - 42
Iupac Name
2-chloro-3-ethylquinoxaline
Inchi Code
1S/C10H9ClN2/c1-2-7-10(11)13-9-6-4-3-5-8(9)12-7/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
MTHNWHRBVIADBZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/KE-0709
Melting Point
40 - 42
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/KE-0709
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)