Documentos Principais
KEY293014775
Key Organics / BIONET
3-fluoro-5-iodo-4-methylbenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
280.04
Número MDL:
pf
171 - 173
Iupac Name
3-fluoro-5-iodo-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6FIO2/c1-4-6(9)2-5(8(11)12)3-7(4)10/h2-3H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
PODTVAOVOKWNDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/EE-0002
Melting Point
171 - 173
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/EE-0002
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)