Documentos Principais
KEY267019716
Key Organics / BIONET
(4-acetamidophenoxy)acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
209.2
Número MDL:
Iupac Name
[4-(acetylamino)phenoxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-7(12)11-8-2-4-9(5-3-8)15-6-10(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
LYJCGBYEVXKOST-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3896
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3896
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)