Documentos Principais
KEY195583169
Key Organics / BIONET
(6-bromo-1H-indol-2-yl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
226.07
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
111 - 113
Iupac Name
(6-bromo-1H-indol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c10-7-2-1-6-3-8(5-12)11-9(6)4-7/h1-4,11-12H,5H2
chave InChI
CNSVVCNALIWZAK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store under inert gas at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/ED-0743
Melting Point
111 - 113
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/ED-0743
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)