Documentos Principais
KEY195583119
Key Organics / BIONET
ethyl (2E)-2-chloro-2-[2-(4-methyl-2-nitrophenyl)hydrazin-1-ylidene]acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
285.69
Número MDL:
pf
142 - 143
Iupac Name
ethyl (2E)-chloro[(4-methyl-2-nitrophenyl)hydrazono]ethanoate
Inchi Code
1S/C11H12ClN3O4/c1-3-19-11(16)10(12)14-13-8-5-4-7(2)6-9(8)15(17)18/h4-6,13H,3H2,1-2H3/b14-10+
chave InChI
VTYRGKOCSXKHPS-GXDHUFHOSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FB-0713
Melting Point
142 - 143
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FB-0713
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)