Documentos Principais
KEY195583057
Key Organics / BIONET
ethyl (2E)-2-[(benzyloxy)imino]-3-oxobutanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
249.27
Número MDL:
Iupac Name
ethyl (2E)-2-[(benzyloxy)imino]-3-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C13H15NO4/c1-3-17-13(16)12(10(2)15)14-18-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,3,9H2,1-2H3/b14-12+
chave InChI
CEADWDFQIWMXQB-WYMLVPIESA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2G-911
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2G-911
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)