Documentos Principais
KEY128004001
Key Organics / BIONET
4-(3-nitropyridin-2-yl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
244.21
Número MDL:
pf
237 - 239
Iupac Name
4-(3-nitro-2-pyridinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H8N2O4/c15-12(16)9-5-3-8(4-6-9)11-10(14(17)18)2-1-7-13-11/h1-7H,(H,15,16)
chave InChI
QQEXNJITHGFQCE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/EA-0706
Melting Point
237 - 239
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/EA-0706
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)