Documentos Principais
KEY128003701
Key Organics / BIONET
(2-phenyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
174.2
Número MDL:
pf
144 - 146
Iupac Name
(2-phenyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c13-7-9-6-11-10(12-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-6,13H,7H2,(H,11,12)
chave InChI
GGRBEFVMJHQWFG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CB-0713
Melting Point
144 - 146
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CB-0713
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)