Documentos Principais
KEY090496932
Key Organics / BIONET
O-[(3-chlorophenyl)methyl]hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
194.06
Número MDL:
pf
206 - 212
Iupac Name
1-[(aminooxy)methyl]-3-chlorobenzene hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8ClNO.ClH/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-10-9;/h1-4H,5,9H2;1H
chave InChI
PZPCEIVCWGWHCC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10F-930
Melting Point
206 - 212
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10F-930
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)