Documentos Principais
KEY023878555
Key Organics / BIONET
5-bromo-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
271.14
Número MDL:
pf
254 - 257
Iupac Name
5-bromo-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C9H7BrN2OS/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(14-7)9(13)12-11/h1-4H,11H2,(H,12,13)
chave InChI
RBVVIWMJORSTLR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6X-0720
Melting Point
254 - 257
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6X-0720
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)