Documentos Principais
KEY007387401
Key Organics / BIONET
3-(pyrimidin-2-yloxy)benzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
200.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
108 - 110
Iupac Name
3-(2-pyrimidinyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8N2O2/c14-8-9-3-1-4-10(7-9)15-11-12-5-2-6-13-11/h1-8H
chave InChI
DWRSRAYKUJFONM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10T-0605
Melting Point
108 - 110
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10T-0605