Documentos Principais
KEY007387370
Key Organics / BIONET
2,2-diphenyloxirane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
196.25
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
54 - 56
Iupac Name
2,2-diphenyloxirane
Inchi Code
1S/C14H12O/c1-3-7-12(8-4-1)14(11-15-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
chave InChI
PRLJMHVNHLTQJJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store under inert gas at -18C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10H-304S
Melting Point
54 - 56
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10H-304S
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)