Documentos Principais
KEY004181490
Key Organics / BIONET
1-(4-methylbenzenesulfonyl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
283.35
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
167 - 169
Iupac Name
1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO4S/c1-10-2-4-12(5-3-10)19(17,18)14-8-6-11(7-9-14)13(15)16/h2-5,11H,6-9H2,1H3,(H,15,16)
chave InChI
YJRQMKSUAIKDDF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4R-1329
Melting Point
167 - 169
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4R-1329
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)