Documentos Principais
KEY001140932
Key Organics / BIONET
ethyl 4-cyano-1H-pyrazole-5-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
165.15
Número MDL:
pf
223 - 225
Iupac Name
ethyl 4-cyano-1H-pyrazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7N3O2/c1-2-12-7(11)6-5(3-8)4-9-10-6/h4H,2H2,1H3,(H,9,10)
chave InChI
COJOZBXPRZQJLK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5L-051
Melting Point
223 - 225
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5L-051
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)