Documentos Principais
KEY001132569
Key Organics / BIONET
3-(6-chloropyridazin-3-yl)-1H-indole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
229.67
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
270 - 272
Iupac Name
3-(6-chloro-3-pyridazinyl)-1H-indole
Inchi Code
1S/C12H8ClN3/c13-12-6-5-11(15-16-12)9-7-14-10-4-2-1-3-8(9)10/h1-7,14H
chave InChI
CLXGESVVZOJONY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2F-042
Melting Point
270 - 272
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2F-042
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)