Documentos Principais
JWPH580E1322
J & W Pharmlab LLC
(R)-2-tert-Butoxycarbonylamino-pent-4-enoic acid ethyl ester
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
243.3
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl (R)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)pent-4-enoate
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-6-8-9(10(14)16-7-2)13-11(15)17-12(3,4)5/h6,9H,1,7-8H2,2-5H3,(H,13,15)/t9-/m1/s1
chave InChI
SIRQOZVFCRSBNJ-SECBINFHSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0946
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0946
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)