Documentos Principais
JWPH580E1310
J & W Pharmlab LLC
[3-[ethyl(methyl)amino]phenyl]boronic acid pinacol ester
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
261.17
Número MDL:
Iupac Name
N-ethyl-N-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C15H24BNO2/c1-7-17(6)13-10-8-9-12(11-13)16-18-14(2,3)15(4,5)19-16/h8-11H,7H2,1-6H3
chave InChI
UZOHLAMPDYSTNJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/32R0280P
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/32R0280P
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)