Documentos Principais
JWPH3249EB75
J & W Pharmlab LLC
6-Methyl-[1,5]naphthyridin-4-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
160.18
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-methyl[1,5]naphthyridin-4-ol
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-6-2-3-7-9(11-6)8(12)4-5-10-7/h2-5H,1H3,(H,10,12)
chave InChI
DUXUEYUDIQRWQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0353
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0353
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)