Documentos Principais
JWPH3249EAAD
J & W Pharmlab LLC
2-Bromo-[1,6]naphthyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
209.05
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo[1,6]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H5BrN2/c9-8-2-1-6-5-10-4-3-7(6)11-8/h1-5H
chave InChI
GGZVAKCVQZKTOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0124
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0124
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)